Learn More
MedChemExpress Uracil
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 112.09 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 97.0% |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (297.35 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 66-22-8 |