Learn More
Invitrogen™ Urea Nitrogen (BUN) Colorimetric Detection Kit
Assay Urea Nitrogen (BUN) levels in Serum, Plasma, Urine, Saliva and Tissue Culture Media.
Marke: Invitrogen™ EIABUN
467.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
Beinhaltet: 96-Well-Mikrotiterplatten, Standard, andere Assay-spezifische Reagenzien, Puffer und chargenspezifische technische Datenblätter.
Beschreibung
Das Kit für den Harnstoff-Stickstoff-(BUN-)Nachweis, das nur für Forschungszwecke verwendet wird, ist ein kolorimetrischer Assay, der für die Quantifizierung und den Nachweis von Harnstoff-Stickstoff in Serum-, Plasma-, Urin-, Speichel- und Gewebekulturmedienproben entwickelt wurde.
Dieses vollständige, gebrauchsfertige Kit enthält durchsichtige 96-Well-Mikrotiterplatte(n), Harnstoff-Stickstoff-Standard und andere Komponenten zur Durchführung des Assays. Für die Verwendung dieses Kits ist ein 96-Well-Mikrotiterplatten-Lesegerät erforderlich, das die optische Absorption bei 450 nm ablesen kann.
Leistungsmerkmale
• Assay-Typ: kolorimetrisches Nachweiskit
• Probentypen: Serum-, Plasma-, Urin-, Speichel- und Gewebekulturmedienproben
• Empfindlichkeit: 0,030 mg/dl
• Standardkurvenbereich: 0,156 mg/dl – 10 mg/dl
• Reaktivität: Artunabhängig
Hintergrund
Harnstoff ist ein Nebenprodukt des Proteinstoffwechsels durch die Leber und wird daher über die Nieren aus dem Blut entfernt. Harnstoff filtert frei durch das Glomerulum, wird aber flussabhängig von den Nierenkanälchen resorbiert. Je höher die Durchflussrate, desto mehr Harnstoff-Stickstoff wird aus dem Kreislauf entfernt und über die Nieren ausgeschieden. Harnstoff-Stickstoff ist bei allen Arten identisch. Dieses Kit misst Harnstoff-Stickstoff aus anderen Quellen als vom Mensch.
Assay-Prinzip
Das Harnstoff-Stickstoff-Nachweiskit für den kolorimetrischen Nachweis (auch als BUN bezeichnet) wurde entwickelt, um Harnstoff-Stickstoff in einer Vielzahl von Proben quantitativ zu messen. Ein Harnstoff-Stickstoff-Standard wird zur Erstellung einer Standardkurve für den Assay bereitgestellt, und alle Proben sollten von der Standardkurve abgelesen werden. Die Proben werden mit den Farbreagenzien A und B gemischt und 30 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubiert. Das farbige Produkt wird bei 450 nm abgelesen.
Spezifikation
96-Well-Mikrotiterplatte(n), Standard, andere Assay-spezifische Reagenzien, Puffer und chargenspezifische technische Datenblätter. Bei 2 – 8°C lagern |
|
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Nicht-Gen | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Nachweiskit | |
Nicht-Gen | |
2 x 96 Tests | |
Harnstoff-Stickstoff (BUN) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.