Learn More
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt
Artikelnummer. 16489366
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16489366 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16489366 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYW013175
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Uridine 5'-monophosphate disodium salt is component used for RNA synthesis.
Spezifikation
Molekulargewicht 368.14 g/mol
Produkttyp Natural Products
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 98.0%
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (135.82 mM)
CAS 3387-36-8