Learn More
MedChemExpress Uridine
Artikelnummer. 16438766
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16438766 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438766 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYB1449
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Uridine (β-Uridine) is a glycosylated pyrimidine-analog containing uracil attached to a ribose ring (or more specifically, aribofuranose) via a β-N1-glycosidic bond.
Spezifikation
Molekulargewicht 244.2 g/mol
Produkttyp Natural Products
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 99.96%
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (204.75 mM∣Need ultrasonic)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 58-96-8
Synonym β-Uridine