Learn More
MedChemExpress Uridine
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 244.2 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 99.96% |
| Menge | 500 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (204.75 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 58-96-8 |
| Synonym | β-Uridine |