Learn More
Uridin, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 140775000
Weitere Details : CAS : 58-96-8 Netto-Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
58-96-8 | |
244.2 | |
DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N | |
89495556 | |
C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O |
C9H12N2O6 | |
MFCD00006526 | |
uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd | |
1-[(3R,4s)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-Dion |
Spezifikation
0.72 to 0.76 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260) | |
Authentic | |
Glasflasche | |
98% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10100+/-2%,on dry basis | |
95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell | |
162.0°C to 170.0°C | |
58-96-8 | |
C9H12N2O6 | |
31, 23 | |
uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd | |
C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O | |
244.2 | |
244.2 | |
99% |
Uridine | |
1% max. (105°C, 2 hrs) | |
+ 8.40 | |
0.1% max. | |
Weiß | |
500g | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00006526 | |
15, 10062 | |
DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N | |
1-[(3R,4s)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-Dion | |
89495556 | |
Kristallpulver |