Learn More
MedChemExpress Uridine triphosphate
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 484.14 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.0% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 150 mg/mL (309.83 mM) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 63-39-8 |
| Synonym | UTP∣ Uridine 5'-triphosphate |