Learn More
MedChemExpress Uridine triphosphate
Artikelnummer. 16434118
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16434118 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16434118 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY107372
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Uridine triphosphate (UTP;Uridine 5'-triphosphate) is a nucleotide that regulates the functions of the pancreas in endocrine and exocrine secretion, proliferation, channels, transporters, and intracellular signaling under normal and disease states.
Spezifikation
Molekulargewicht 484.14 g/mol
Produkttyp Natural Products
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 98.0%
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 150 mg/mL (309.83 mM)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 63-39-8
Synonym UTP∣ Uridine 5'-triphosphate