Learn More
Urocanic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451189
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451189 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16451189 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113008
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress Urocanic acid, produced in the upper layers of mammalian skin, is a major absorber of ultraviolet radiation (UVR).
Urocanic acid, produced in the upper layers of mammalian skin, is a major absorber of ultraviolet radiation (UVR).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urocanic acid
CAS 104-98-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H6N2O2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (362.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CN=CN1
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death