Learn More
USB Host Interface Kit, Scout
Unterstützt den Export oder Import der Menüeinstellungen und des Einstellungsparameters für den Anwendungsmodus.
Marke: Ohaus 30268983
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Wägeergebnisse können auch auf dem USB-Flash-Laufwerk gespeichert werden.Spezifikation
Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX) | |
Schnittstellenkabel und -Kits |