Learn More
Memmert™ USB User-ID Stick (mit User-ID-Lizenz), für SN750plus
USB User-ID-Stick verhindert unerwünschte Manipulationen durch unauthorisierte Dritte.
Marke: Memmert™ SN750plusB33170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Mit dem Ofen verknüpfte Autorisierungslizenz (User-ID-Programm) auf Speicherstick
- Verhindert unerwünschte Manipulation durch unbefugte Dritte
- Geben Sie bei der Neubestellung bitte die Seriennummer an (nur bei Geräten mit TwinDISPLAY).
Spezifikation
Sterilisator SN750plus | |
USB-Stick | |
Benutzer-ID-Lizenz |