missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USL311, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494798
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494798 10 mg -
16457547 5 mg 5 Milligramm
16451067 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16494798 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114244

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress USL311 is a selective CXCR4 antagonist, with anti-tumor activity. USL311 prevents the binding of stromal-cell derived factor-1 (SDF-1 or CXCL12) to CXCR4.

USL311 is a selective CXCR4 antagonist, with anti-tumor activity. USL311 prevents the binding of stromal-cell derived factor-1 (SDF-1 or CXCL12) to CXCR4.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material USL311
CAS 1373268-67-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H34N6O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 18.57 mg/mL (43.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=NC(N2CCN(C3CCN(C(C)C)CC3)CCC2)=CC=C1)NC4=CC=NC=C4
Molekulargewicht (g/mol) 422.57
Formelmasse 422.57
Reinheit (%) 99.78%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.