Learn More
Abnova™ USP48 (Human) Recombinant Protein
Human USP48 full-length ORF ( NP_115612.4, 1 a.a. - 1035 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00084196-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16165693
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MAPRLQLEKAAWRWAETVRPEEVSQEHIETAYRIWLEPCIRGVCRRNCKGNPNCLVGIGEHIWLGEIDENSFHNIDDPNCERRKKNSFVGLTNLGATCYVNTFLQVWFLNLELRQALYLCPSTCSDYMLGDGIQEEKDYEPQTICEHLQYLFALLQNSNRRYIDPSGFVKALGLDTGQQQDAQEFSKLFMSLLEDTLSKQKNPDVRNIVQQQFCGEYAYVTVCNQCGRESKLLSKFYELELNIQGHKQLTDCISEFLKEEKLEGDNRYFCENCQSKQNATRKIRLLSLPCTLNLQLMRFVFDRQTGHKKKLNTYIGFSEILDMEPYVEHKGGSYVYELSAVLIHRGVSAYSGHYIAHVKDPQSGEWYKFNDEDIEKMEGKKLQLGIEEDLAEPSKSQTRKPKCGKGTHCSRNAYMLVYRLQTQEKPNTTVQVPAFLQELVDRDNSKFEEWCIEMAEMRKQSVDKGKAKHEEVKELYQRLPAGAEPYEFVSLEWLQKWLDESTPTKPIDNHACLCSHDKLHPDKISIMKRISEYAADIFYSRYGGGPRLTVKALCKECVVERCRILRLKNQLNEDYKTVNNLLKAAVKGSDGFWVGKSSLRSWRQLALEQLDEQDGDAEQSNGKMNGSTLNKDESKEERKEEEELNFNEDILCPHGELCISENERRLVSKEAWSKLQQYFPKAPEFPSYKECCSQCKILEREGEENEALHKMIANEQKTSLPNLFQDKNRPCLSNWPEDTDVLYIVSQFFVEEWRKFVRKPTRCSPVSSVGNSALLCPHGGLMFTFASMTKEDSKLIALIWPSEWQMIQKLFVVDHVIKITRIEVGDVNPSETQYISEPKLCPECREGLLCQQQRDLREYTQATIYVHKVVDNKKVMKDSAPELNVSSSETEEDKEEAKPDGEKDPDFNQSNGGTKRQKISHQNYIAYQKQVIRRSMRHRKVRGEKALLVSANQTLKELKIQIMHAFSVAPFDQNLSIDGKILSDDCATLGTLGVIPESVILLKADEPIADYAAMDDVMQVCMPEEGFKGTGLLGH
Spezifikation
Spezifikation
NP_115612.4
ubiquitin specific peptidase 48
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
USP48
GST
84196
Wheat germ expression system
25 μg
DKFZp762M1713, MGC132556, MGC14879, RAP1GA1, USP31
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer