Learn More
Invitrogen™ USP5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2480)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Antigen USP5
Klon 24GB2480
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30276065
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557820
100 μL
580.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30276045
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557821
20 μL
204.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
USP5 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
USP5 (ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 5) cleaves linear and branched multiubiquitin polymers with a marked preference for branched polymers. It is involved in unanchored Lys-48-linked polyubiquitin disassembly, and also binds linear and Lys-63 linked polyubiquitin with a lower affinity. Knock-down of USP5 causes the accumulation of p53/TP53 and an increase in p53/TP53 transcriptional activity because the unanchored polyubiquitin that accumulates is able to compete with ubiquitinated p53/TP53 but not with MDM2 for proteasomal recognition.
Spezifikation
Spezifikation
USP5
1 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P45974, P56399
22225, 297593, 8078
A synthesized peptide derived from human USP5 (aa 770-835).
Antibody
24GB2480
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
USP5
AA407472; deubiquitinating enzyme 5; EGK_03293; Isopeptidase T; Isot; ISOT-1; testicular tissue protein Li 218; ubiquitin carboxy terminal hydrolase T; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 5; ubiquitin isopeptidase T; ubiquitin specific peptidase 5; ubiquitin specific peptidase 5 (isopeptidase T); ubiquitin specific protease 5; ubiquitin specific protease 5 (isopeptidase T); ubiquitin thioesterase 5; ubiquitin thiolesterase 5; ubiquitin-specific protease-5 (ubiquitin isopeptidase T); ubiquitin-specific-processing protease 5; Ucht; Usp5
USP5