Learn More
Biochrom UV Grade Silica Semi-micro Cuvette with Lid and Black Walls
UV Grade Silica Semi-micro Cuvette with Lid and Black Walls features UV grade silica construction.
464.00 € - 4660.00 €
Spécification
Material | UV-Gütegrad Silika |
---|---|
Innenbreite (metrisch) | 4 mm |
Schichtdicke | 10 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Ultraspec-Spektrophotometer mit Doppelstrahl |
Breite (metrisch) | 12,5 mm |
Code produit | Marque | Kapazität (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Kapazität (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11745195
|
Biochrom
80-2109-82 |
800 μl |
4660.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10457864
|
Biochrom
80-2002-77 |
800 μl |
464.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- UV Grade Silica construction
- 10 mm semi-micro cell with lid and black walls
- 10 mm pathlength
- 4 mm internal width
- For use with Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
Spécification
UV-Gütegrad Silika | |
10 mm | |
12,5 mm |
4 mm | |
Für Ultraspec-Spektrophotometer mit Doppelstrahl | |
Für genaue Messungen spektrophotometrischer Anwendungen |