Learn More
Biochrom Zubehör für GeneQuant™ 100 und 1300 Spektralphotometer
Rechteckige Standardzelle mit Deckel für Spektrophotometrie im optischen/UV-Bereich. 10 mm Innenbreite.
190.00 € - 400.00 €
Spezifikation
Typ | Standardküvette |
---|---|
Material | UV-Gütegrad Silika |
Innenbreite (metrisch) | 10 mm |
Höhe (metrisch) | 45 mm |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10417294
|
Biochrom
80-2002-58 |
10 mm | 2 ml |
190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11350132
|
Biochrom
80-2002-54 |
1 mm | 200 μl |
400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11360132
|
Biochrom
80-2002-57 |
5 mm | 1 ml |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11370132
|
Biochrom
80-2002-63 |
50 mm | 10 ml |
325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Rechteckige Standardzelle mit Deckel
- 10 mm Innenbreite
- Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Für den Einsatz mit Ultrospec 7000/8000/9000 und Ultrospec 2100 pro
Spezifikation
Standardküvette | |
10 mm | |
Rechteckig |
UV-Gütegrad Silika | |
45 mm |