missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biochrom Semi-micro cell, stopper, black walls, 10 mm pl., 4 mm i.d., 800 μl w.vol,
10 mm Quarzzelle mit Stopfen und schwarzen Wänden. 800μL Arbeitsvolumen und 10 mm Schichtdicke.
Marke: Biochrom 80-2002-81
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02800kg
Beschreibung
- Semi-Mikro-Zelle mit Stopfen und schwarzen Wänden
- 10Pfadlänge in mm
- 4Innenbreite in mm
- 800μ L Arbeitsvolumen
- 12.5 Mm ×48 mm Außenabmessungen
- Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Wird mit der Spektrophotometrie im sichtbaren/UV-Licht-Bereich verwendet
Spezifikation
Typ 5 Semi-Mikroküvette | |
UV-Gütegrad Silika | |
1 Packungen | |
Für Ultraspec-Spektrophotometer mit Doppelstrahl |
800 μl | |
4 mm | |
10 mm | |
Für genaue Messungen spektrophotometrischer Anwendungen |