missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ UV-Lampe, 2 x 15 Watt

Artikelnummer. 15608905
Encompass_Preferred
Click to view available options
Wavelength:
Kurz/Langwelle
Kurz/Mittelwelle
Kurzwellen UV-C
Langwellen UV-A
Mittelwellen-UV-B
Beleuchtungsstärke:
1200/1100 μW/cm2
1200/1300 μW/cm2
1300 μW/cm2
1400 μW/cm2
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15608905

Marke: Advantage-Lab™ AL1030254

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nützlich zum Nachweis von fluoreszierenden Partikeln und Mineralien, zum Aushärten von Kleb- und Farbstoffen sowie zum Testen von Beschichtungen. Die Advantage-Lab™ UV-Lampe mit 2 x 15 Watt ist ein Einzelwellen-Gerät mit hoher Intensität, integriertem Griff und pulverbeschichtetem Metallgehäuse.

  • Nützlich in vielen Bereichen, einschließlich der folgenden:
    • Molekularbiologie.
    • Mikrobiologie.
    • Botanik.
    • Chemie.
    • Mineralogie.
    • Glasproduktion.
  • Hohe Intensität.
  • Einzelwellen-Gerät
  • Pulverbeschichtetes Metallgehäuse.
  • Integrierter Griff.
  • Einstellbarer Ständer (optional).

Spezifikation

Spannung 220/240 V (optional 110/120 V)
Wirkleistung 2 x 15 W
Wavelength Kurzwellen UV-C
Abmessungen (L x B x H) 485 x 85 x 80 mm
Beleuchtungsstärke 1400 μW/cm2
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt