Learn More
Advantage-Lab™ UV-Lampe, 2 x 15 Watt
Nützlich zum Nachweis von fluoreszierenden Partikeln und Mineralien, zum Aushärten von Kleb- und Farbstoffen sowie zum Testen von Beschichtungen. Die Advantage-Lab™ UV-Lampe mit 2 x 15 Watt ist ein Einzelwellen-Gerät mit hoher Intensität, integriertem Griff und pulverbeschichtetem Metallgehäuse.
Marke:  Advantage-Lab™ AL10-15-566
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.88000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15658895
  • 814.33 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nützlich in vielen Bereichen, einschließlich der folgenden:
    • Molekularbiologie.
    • Mikrobiologie.
    • Botanik.
    • Chemie.
    • Mineralogie.
    • Glasproduktion.
  • Hohe Intensität.
  • Einzelwellen-Gerät
  • Pulverbeschichtetes Metallgehäuse.
  • Integrierter Griff.
  • Einstellbarer Ständer (optional).
Spezifikation
Spezifikation
220/240 V (optional 110/120 V)
Kurz/Mittelwelle
1200/1100 μW/cm2
1 x 15 W
485 x 85 x 80 mm