Learn More
Uvinul Ein Pluspunkt, TRC
Catalog No. 17988414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
17988414 5 g 5 Gramm
17989844 100 mg 100 Milligramm
17908234 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 17988414 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU8503005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302776-68-7
Summenformel C24 H31 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 397.51
Synonym 2-(4'-Diethylamino-2'-hydroxybenzoyl)benzoic acid hexyl ester, Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate, Uvinar A PLUS GRRANULAR, Uvinul A Plus, Uvinul A Plus Granular, Uvinul A+, n-Hexyl 2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoate
IUPAC-Name Hexyl-2-[4-(Diethylamino)-2-Hydroxybenzoyl]Benzoat
SMILES CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
Formelmasse 397.2253
Reinheit (%) >95%