Learn More
Shimadzu™ UVmini-1240 Model Spectrophotometer
Artikelnummer. 12861563
Encompass
Click to view available options
Wavelength Range:
190 bis 1100 nm
Artikelnummer. 12861563
Marke: Shimadzu™ 2062400038
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
With on Std software and LCD monitor 220-240V 50/60Hz measuring range 190-1100nm bandwidth 5nm Shimadzu
Spezifikation
Typ Spektralphotometer
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Spektrale Auflösung 5 nm
Gewicht (metrisch) 14.5 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.