Learn More
UVP Emission filter UVP GFP for ColonyDoc-It system
Zwei Positionen
Marke: UVP 38-0340-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Spezifikation
50 mm2-Filter | |
Je | |
513 bis 557 nm | |
Gfp-Filter |
50 mm² | |
Uvp™ Kolonie Doc-it-Bildgebungsstation | |
Zur Verwendung für Koloniezählung |