Learn More
BUCHI V-100 Vakuumpumpe
Artikelnummer. 15314926 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Regelung:
1-100 Schnittstelle
Manuell
Enthält:
I-100-Schnittstelle, Woulff-Flasche und sekundäre Kühlfalle
I-100 Interface und Woulff-Flasche (ohne sekundären Kondensator)
I-100 Interface, Woulff-Flasche und sekundärer Kondensator mit Isolierung
Keine optionalen Geräte
Sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle)
Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle oder sekundären Kondensator)
Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle)
Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Regelung Enthält unitSize
15314926 Manuell Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator 1 Stück
15354916 1-100 Schnittstelle I-100 Interface, Woulff-Flasche und sekundärer Kondensator mit Isolierung 1 Stück
15374916 Manuell Keine optionalen Geräte 1 Stück
15304926 Manuell Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle oder sekundären Kondensator) 1 Stück
15344916 1-100 Schnittstelle I-100 Interface und Woulff-Flasche (ohne sekundären Kondensator) 1 Stück
15394916 Manuell Sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle) 1 Stück
15334926 Manuell Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle) 1 Stück
15364916 1-100 Schnittstelle I-100-Schnittstelle, Woulff-Flasche und sekundäre Kühlfalle 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15314926
Marke: BUCHI 11V100011
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
  • Kostengünstige effektive Vakuumquelle
  • Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz im Labor
  • Verwendbar für mehrere Anwendungen: Verdampfung, Trocknung und Konzentration, Saugsieben und Filtration
  • Geringes Gewicht und kompaktes Design mit integriertem Tragegriff
  • Hohe Betriebsverfügbarkeit dank geringen Wartungsaufwands
  • Genaue Vakuumregulierung über optionale Schnittstelle
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit durch Verwendung hochwertiger Materialien
  • Hohe Lebensdauer durch
    • Robustes und stabiles Design
    • Integrierten ECO2-Modus
Spezifikation
Max. Vakuum 10 mbar
Regelung Manuell
Enthält Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator
Flussrate 1,5 m³/h
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP20
Anwendungen Vakuumdestillationsapparatur, Vakuumfiltration, Vakuumtrockenschränke, Trocknungsöfen
Maximaler Druck 2 bar
Zur Verwendung mit (Geräte) I-300/I-300 Pro und R-300
Spannung 100/240 V