Learn More
BUCHI V-100 Vakuumpumpe
Handla allt Buchi Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Regelung:
1-100 Schnittstelle
Manuell
Enthält:
I-100-Schnittstelle, Woulff-Flasche und sekundäre Kühlfalle
I-100 Interface und Woulff-Flasche (ohne sekundären Kondensator)
I-100 Interface, Woulff-Flasche und sekundärer Kondensator mit Isolierung
Keine optionalen Geräte
Sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle)
Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle oder sekundären Kondensator)
Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle)
Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
- Die V-100 ist eine wirtschaftliche und chemisch beständige Vakuumpumpe mit einem platzsparenden Design.
- Sie erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Vakuumerzeugung.
- Sie eignet sich optimal für die Arbeit mit I-100 und R-100.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 10 mbar (± 2 mbar) |
| Regelung | Manuell |
| Enthält | Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle) |
| Flussrate | 1,5 m3/Std. |
| Pumpentyp | Membran-Vakuumpumpe |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Anwendungen | Rotationsverdampfung |
| Maximaler Druck | 1,013 bar |
| Spannung | 100/240 V |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering