Learn More
BUCHI V-100 Vakuumpumpe
Artikelnummer. 15364916 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Regelung:
1-100 Schnittstelle
Manuell
Enthält:
I-100-Schnittstelle, Woulff-Flasche und sekundäre Kühlfalle
I-100 Interface und Woulff-Flasche (ohne sekundären Kondensator)
I-100 Interface, Woulff-Flasche und sekundärer Kondensator mit Isolierung
Keine optionalen Geräte
Sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle)
Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle oder sekundären Kondensator)
Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle (keine Schnittstelle)
Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15364916
Marke: BUCHI 11V100112
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
  • Die V-100 ist eine wirtschaftliche und chemisch beständige Vakuumpumpe mit einem platzsparenden Design.
  • Sie erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Vakuumerzeugung.
  • Sie eignet sich optimal für die Arbeit mit I-100 und R-100.
Spezifikation
Max. Vakuum 10 mbar (± 2 mbar)
Regelung 1-100 Schnittstelle
Enthält I-100-Schnittstelle, Woulff-Flasche und sekundäre Kühlfalle
Flussrate 1,5 m3/Std.
Pumpentyp Membran-Vakuumpumpe
Schutzart Gehäuse IP20
Anwendungen Rotationsverdampfung
Maximaler Druck 1,013 bar
Spannung 100/240 V