Description
- Kostengünstige effektive Vakuumquelle
- Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz im Labor
- Geringes Gewicht und kompaktes Design mit integriertem Tragegriff
- Hohe Betriebsverfügbarkeit dank geringen Wartungsaufwands
- Genaue Vakuumregulierung über optionale Schnittstelle
- Hohe Lebensdauer durch robustes und stabiles Design sowie integrierten eCO2-Betrieb
- Ein/Aus-Steuerung über I-100 Interface, optimal geeignet für die Arbeit mit dem Rotavapor R-100
- Mit Schalldämpfer und 2 m Vakuumschlauch
Specifications
Specifications
| Max. Vakuum | 10 mbar |
| Regelung | Manuell |
| Enthält | Keine optionalen Geräte |
| Flussrate | 1,5 m³/h |
| Pumpentyp | Vakuumsystem |
| Schutzart Gehäuse | IP 20 |
| Anwendungen | Rotationsverdampfung |
| Maximaler Druck | atmosphärisch |
| Spannung | 100/240 V |