Learn More
BUCHI V-180 Vacuum Pump
Artikelnummer. 30000631 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Nur Vakuumpumpe
Sekundärer Kondensator
Woulff-Flasche
Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
30000631 Nur Vakuumpumpe 1 Stück
30000617 Nur Vakuumpumpe 1 Stück
30000613 Sekundärer Kondensator 1 Stück
30000640 Woulff-Flasche 1 Stück
30000623 Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator 1 Stück
30000636 Sekundärer Kondensator 1 Stück
30000650 Woulff-Flasche 1 Stück
30000624 Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator 1 Stück
30000618 Nur Vakuumpumpe 1 Stück
30000630 Sekundärer Kondensator 1 Stück
30000698 Woulff-Flasche 1 Stück
30000694 Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 30000631
Marke: BUCHI 11V180100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Vacuum Pump V-180 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with removable carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
  • Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Spezifikation
Max. Vakuum 10 mbar
Regelung I-80 Regler
Motortyp Bürstenlos, DC
Enthält Nur Vakuumpumpe
Abmessungen (L x B x H) 207 x 185 x 238 mm
Tiefe (metrisch) 207 mm
Material PTFE
Modell V-180
Geräuschpegel 32 to 57 dBA
Wirkleistung 180 W
Flussrate 1,5 m3/Std.
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 238 mm
Gesamtlänge (metrisch) 207 mm
Gesamtbreite (metrisch) 185 mm
Pumpentyp Ölfreies Diaphragma
Schutzart Gehäuse IP21
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anwendungen Rotationsverdampfung
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck Ambient
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotary Evaporator
Spannung 100/240 V