Learn More
BUCHI Vakuumpumpe V-180
Artikelnummer. 30000698 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Vakuumpumpe
Vakuumpumpe, I-180-Steuerung
Vakuumpumpe, I-180-Steuerung, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung
Vakuumpumpe, I-180-Steuerung, Woulff-Flasche
Vakuumpumpe, I-180-Steuerung, Woulff-Flasche, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung
Vakuumpumpe, I-80-Controller, Woulff-Flasche
Vakuumpumpe, I-80-Steuerung
Vakuumpumpe, I-80-Steuerung, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung
Vakuumpumpe, I-80-Steuerung, Woulff-Flasche, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung
Vakuumpumpe, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung
Vakuumpumpe, Woulff-Flasche, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung
vakuumpumpe, Woulff-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
30000698 Vakuumpumpe, I-180-Steuerung, Woulff-Flasche 1 Stück
30000617 Vakuumpumpe 1 Stück
30000613 Vakuumpumpe, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung 1 Stück
30000640 vakuumpumpe, Woulff-Flasche 1 Stück
30000623 Vakuumpumpe, Woulff-Flasche, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung 1 Stück
30000631 Vakuumpumpe, I-80-Steuerung 1 Stück
30000636 Vakuumpumpe, I-80-Steuerung, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung 1 Stück
30000650 Vakuumpumpe, I-80-Controller, Woulff-Flasche 1 Stück
30000624 Vakuumpumpe, I-80-Steuerung, Woulff-Flasche, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung 1 Stück
30000618 Vakuumpumpe, I-180-Steuerung 1 Stück
30000630 Vakuumpumpe, I-180-Steuerung, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung 1 Stück
30000694 Vakuumpumpe, I-180-Steuerung, Woulff-Flasche, Sekundär-V-Kondensator mit Isolierung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30000698 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11V180210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4165.00 €
    3321.00 € / 1 Stück
    Sparen 844.00 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Vakuumpumpe V-180 ist eine chemikalienbeständige PTFE-Membran-Vakuumpumpe mit platzsparender Bauweise. Sie erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Vakuumerzeugung.
  • Kostengünstige effektive Vakuumquelle
  • Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz im Labor
  • Leichtes und kompaktes Design mit abnehmbarem Tragegriff
  • Hohe Betriebsverfügbarkeit dank geringen Wartungsaufwands
  • Genaue Vakuumregulierung über optionale Schnittstelle
  • Maximale Langlebigkeit dank robustem und stabilem Design und integriertem ECO2-Modus
  • Ein-/Ausschaltregelung über die Schnittstelle I-180, optimal geeignet für die Zusammenarbeit mit Rotavapor R-80
  • Inklusive Schalldämpfer und 2 m Vakuumschlauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 10 mbar
Regelung I-180 Regler
Motortyp Bürstenlos, DC
Enthält Vakuumpumpe, I-180-Steuerung, Woulff-Flasche
Abmessungen (L x B x H) 207 x 185 x 238 mm
Tiefe (metrisch) 207 mm
Material PTFE
Modell V-180
Geräuschpegel 32 bis 57 dBA
Wirkleistung 180 W
Flussrate 1,5 m3/h
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 238 mm
Gesamtlänge (metrisch) 207 mm
Gesamtbreite (metrisch) 185 mm
Pumpentyp Ölfreies Diaphragma
Schutzart Gehäuse IP 21
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anwendungen Rotationsverdampfung
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck Umgebungstemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotationsverdampfer
Spannung 100/240 V