Learn More
BUCHI Vakuumpumpe V-300
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche, I-300 Interface
V-300 Vacuum Pump, I-300 Pro Interface mit Woulff-Flasche
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle) und sekundärer Kondensator mit Isolierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
- Leiser Betrieb dank anpassbarer Geschwindigkeit
- Unbeaufsichtigter Betrieb in Kombination mit dem I-300/I-300 Pro Interface und dem für den sekundären Kondensator optional verfügbaren Flüssigkeitsstandsensor, der ein mögliches Überlaufen des Auffangkolbens meldet
- Hohe chemische Beständigkeit durch die Verwendung hochwertiger Materialien
- Längere Lebensdauer durch drehzahlgeregelten Betrieb in Verbindung mit dem optionalen I-300/I-300 Pro Interface
- Einfache visuelle Erkennung von Kondensat und Partikeln durch die transparente Frontplatte
- Nahtlose Plug-and-Play-Integration in:
- ein drehzahlgeregeltes Vakuumsystem mit dem I-300/I-300 Pro Interface.
- ein vollautomatisiertes BUCHI Rotavapor™ R-300 System einschließlich aller Prozessparameter
Certifikat
CE/CSA/CUS
Garanti
1 Jahr
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 5 mbar (±2 mbar) |
| Regelung | Manuell |
| Enthält | V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche |
| Material | PTFE |
| Flussrate | 1,8 m³/h |
| Pumpentyp | Membranpumpe |
| Anwendungen | Rotationsverdampfung |
| Spannung | 100/240 V |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering