Learn More
BUCHI V-300 Vakuumpumpe
Artikelnummer. 15541280 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
V-300 Vacuum Pump, I-300 Pro Interface mit Woulff-Flasche
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle) und sekundärer Kondensator mit Isolierung
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche, I-300 Interface
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
15541280 V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle) und sekundärer Kondensator mit Isolierung 1 Stück
15591280 V-300 Vacuum Pump, I-300 Pro Interface mit Woulff-Flasche 1 Stück
15435885 V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche 1 Stück
15561280 V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche, I-300 Interface 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15541280 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11V300110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leise und chemisch beständige PTFE-Membranpumpe. Sie eignet sich optimal für die Arbeit mit den I-300/I-300 Pro Controllers für Rotavapors und die Parallelverdampfer SyncorePlus und Multivapor.
  • Leiser Betrieb dank anpassbarer Geschwindigkeit
  • Unbeaufsichtigter Betrieb in Kombination mit dem I-300/I-300 Pro Interface und dem für den sekundären Kondensator optional verfügbaren Flüssigkeitsstandsensor, der ein mögliches Überlaufen des Auffangkolbens meldet
  • Hohe chemische Beständigkeit durch die Verwendung hochwertiger Materialien
  • Längere Lebensdauer durch drehzahlgeregelten Betrieb in Verbindung mit dem optionalen I-300/I-300 Pro Interface
  • Einfache visuelle Erkennung von Kondensat und Partikeln durch die transparente Frontplatte
  • Nahtlose Plug-and-Play-Integration in:
    • ein drehzahlgeregeltes Vakuumsystem mit dem I-300/I-300 Pro Interface.
    • Ein vollautomatisches BUCHI Rotavapor R-300-System einschließlich aller Prozessparameter
Zertifizierungen
CE/CSA/CUS
Garantie
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 5 mbar (±2 mbar)
Regelung Manuell
Enthält V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle) und sekundärer Kondensator mit Isolierung
Material PTFE
Flussrate 1,8 m³ /Std.
Pumpentyp Membranpumpe
Spannung 100/240 V