Learn More
BUCHI V-300 Vacuum Pump
Artikelnummer. 15531280 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Sekundäre Kühlfalle
Sekundärer Kondensator
Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle
Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle, I-300 Interface
Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle, I-300 Pro Interface
Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator, I-300 Interface
Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator, I-300 Pro Interface
Max. Vakuum:
5 mbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält Max. Vakuum unitSize
15531280 Sekundäre Kühlfalle 5 mbar 1 Stück
15521280 Sekundärer Kondensator 5 mbar 1 Stück
15551280 Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle 5 mbar 1 Stück
15571280 Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator, I-300 Interface 5 mbar 1 Stück
15581280 Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle, I-300 Interface 5 mbar 1 Stück
15453463 Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator, I-300 Pro Interface 5 mbar 1 Stück
15501290 Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle, I-300 Pro Interface 5 mbar 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 15531280
Marke: BUCHI 11V300020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A quiet and chemically resistant PTFE diaphragm pump. It is optimally suited to work with the I-300 / I-300 Pro Controllers for Rotavapors and parallel evaporators SyncorePlus and Multivapor.
  • Leiser Betrieb dank anpassbarer Geschwindigkeit
  • Unbeaufsichtigter Betrieb in Kombination mit dem I-300/I-300 Pro Interface und dem für den sekundären Kondensator optional verfügbaren Flüssigkeitsstandsensor, der ein mögliches Überlaufen des Auffangkolbens meldet
  • Hohe chemische Beständigkeit durch die Verwendung hochwertiger Materialien
  • Längere Lebensdauer durch drehzahlgeregelten Betrieb in Verbindung mit dem optionalen I-300/I-300 Pro Interface
  • Einfache visuelle Erkennung von Kondensat und Partikeln durch die transparente Frontplatte
  • Nahtlose Plug-and-Play-Integration in:
    • ein drehzahlgeregeltes Vakuumsystem mit dem I-300/I-300 Pro Interface.
    • ein vollautomatisiertes BUCHI Rotavapor™ R-300 System einschließlich aller Prozessparameter
Specifikationer
Max. Vakuum 5 mbar
Regelung Manueller Vakuumregler
Enthält Sekundäre Kühlfalle
Flussrate 1,8 m³/h
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 20
Anwendungen Vakuumdestillationsapparatur, Vakuumfiltration, Vakuumtrockenschränke, Trocknungsöfen
Maximaler Druck 2 bar
Zur Verwendung mit (Geräte) I-300/I-300 Pro und R-300
Spannung 100/240 V
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.