Beschreibung
- Leiser Betrieb dank anpassbarer Geschwindigkeit
- Unbeaufsichtigter Betrieb in Kombination mit dem I-300/I-300 Pro Interface und dem für den sekundären Kondensator optional verfügbaren Flüssigkeitsstandsensor, der ein mögliches Überlaufen des Auffangkolbens meldet
- Hohe chemische Beständigkeit durch die Verwendung hochwertiger Materialien
- Längere Lebensdauer durch drehzahlgeregelten Betrieb in Verbindung mit dem optionalen I-300/I-300 Pro Interface
- Einfache visuelle Erkennung von Kondensat und Partikeln durch die transparente Frontplatte
- Nahtlose Plug-and-Play-Integration in:
- ein drehzahlgeregeltes Vakuumsystem mit dem I-300/I-300 Pro Interface.
- ein vollautomatisiertes BUCHI Rotavapor™ R-300 System einschließlich aller Prozessparameter
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 5 mbar |
| Regelung | I-300 Schnittstelle |
| Enthält | Woulff-Flasche, sekundäre Kühlfalle, I-300 Interface |
| Flussrate | 1,8 m³/h |
| Pumpentyp | Membranpumpe |
| Schutzart Gehäuse | IP 20 |
| Anwendungen | Vakuumdestillationsapparatur, Vakuumfiltration, Vakuumtrockenschränke, Trocknungsöfen |
| Maximaler Druck | 2 bar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | I-300/I-300 Pro und R-300 |
| Spannung | 100/240 V |