Learn More
V5 Tag Monoclonal Antibody, Alexa Fluor™ 647, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 451098
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Artikelnummer. 10398804
  • 337.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Alexa FluorTM dyes provide for extraordinarily bright antibody conjugates. At the time of preparation, the products are certified to be free of unconjugated dyes and are tested in a cytological experiment to ensure low nonspecific staining. For Alexa FluorTM 647 the approximate fluorescence excitation (Ex) and emission (Em) maxima, in nm: Ex 650/Em 668.
V5 Tag Monoclonal antibody specifically detects V5 Tag in Tag samples. It is validated for Inhibition Assays.
Spezifikation
Spezifikation
V5 Tag
Monoclonal
Alexa Fluor 647
simian virus 5 antibody; SPV5gp2; sv5; V5; v-5; V5 Epitope Tag
sequence -Gly-Lys-Pro-Ile-Pro-Asn-Pro-Leu-Leu-Gly-Leu-Asp-Ser-Thr-
80 μL
Primary
Antibody
IgG2a
Inhibition Assays
0.5 mg/mL
PBS with 2mM sodium azide; pH 7.5
Mouse
purified
RUO
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Tag
Produktvorschläge