Learn More
Vaccinia Virus A33R Antibody - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-43775-20ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30281681
  • 201.00 € / 20 Mikroliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Vaccinia Virus A33R Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A33R in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vaccinia Virus A33R
Polyclonal
Western Blot 1:2000-1:20000, ELISA 1:5000-1:10000
OPG161
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia Virus A33R (Copenhagen) (Uniprot#: P68616; Val57-Asn185)
20 μL
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
0.2 μm filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Virus