Learn More
Vaccinia Virus A33R Antibody - (Copenhagen), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00 € - 398.00 €
Spezifikation
Antigen Vaccinia Virus A33R
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:20000, ELISA 1:5000-1:10000
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30281681
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-43775-20ul
20 μL
201.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30281680
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-43775-100ul
100 μL
398.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Vaccinia Virus A33R Polyclonal antibody specifically detects Vaccinia Virus A33R in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Vaccinia Virus A33R
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Virus
OPG161
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:2000-1:20000, ELISA 1:5000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 μm filtered solution in PBS
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vaccinia Virus A33R (Copenhagen) (Uniprot#: P68616; Val57-Asn185)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.