Learn More
Wheaton™ Vakuumfilter, 1000 ml
Entwickelt für die Filterung viskoser oder proteinöser Lösungen oder zur Herstellung ultraschlanker Filtrate. Wheaton™ 47 mm-Filtrationsbaugruppen mit Edelstahlhalterung verfügen über Glaskomponenten aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Marke: Wheaton™ 419360
268.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21897" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90720kg
Beschreibung
- Glas entspricht ASTM E 438, Typ I, Klasse A-Spezifikationen
- Enthält eine Halterung aus Edelstahl mit 120-Maschengitter, eine Stützsiebdichtung aus PTFE, einen Sockel, einen graduierten 300 ml-Trichter, eine Klemme aus eloxiertem Aluminium und einen Nr.-8-Silikonstopfen
Spezifikation
Analysen von partikelförmigen oder mikrobiologischen Verunreinigungen | |
Vakuumfilter | |
1000 mL |