Learn More
Wheaton™ FILTRATIONSTRICHTER 1000ML GLASFR
Marke:  Wheaton™ 419462
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11793826
  • 885.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Große Probenvolumina, Flüssigkeiten mit einer hohen Partikelbelastung und viskose Flüssigkeiten, wenn eine hohe Durchflussrate erforderlich ist
Vakuumfilter