Learn More
BD Vacutainer™ Citrat-Röhrchen
Enthält Trinatriumcitrat-Pufferlösung. BD™ Vacutainer™ Citrat-Röhrchen enthält ein Antikoagulanzienadditiv, das 3,2 % Trinatriumcitrat entspricht und für Koagulationsuntersuchungen geeignet ist. Auch für spezielle Testverfahren geeignet, z. B. den Thrombozytenfunktionstest PFA-100.
Marke:  BD 363095
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12997656
  • 459.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Trinatriumcitrat fungiert als Antikoagulant, indem es Komplexe mit Metallionen wie Calcium bildet und dadurch die Koagulationskaskade hemmt. Die Antikoagulation mit Trinatriumcitrat ist reversibel. Das Verhältnis von Blut zu Additiven beträgt 9:1.
BD Vacutainer™ Citrat-Röhrchen sind in Glas oder Plus PET erhältlich, beide mit blauen Hemogard™-Verschlüssen.
  • Beide Röhrchen weisen ein klinisch äquivalentes Leistungsverhalten auf 
  • Glasröhrchen sind als globaler “Gold Standard” anerkannt und verfügen über eine interne Beschichtung mit einem speziellen Silikon, um die Kontaktaktivierung zu minimieren
  • Plus PET Röhrchen verfügen über eine Markierung für die minimale Füllmenge sowie über eine innovative Röhrchengeometrie, die den Leerraum im Röhrchen und die damit verbundene Thrombozytenaktivierung minimiert (zur Optimierung der APTT-Überwachung von Patienten mit unfraktioniertem Heparin)
  • Glasröhrchen werden nicht für die Zentrifugation mit mehr als 2.200 g in einem Ausschwingrotor empfohlen (1.300 g für einen Festwinkelrotor), und sind daher möglicherweise nicht für die Verwendung mit thrombozytenfreiem Plasma geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Gerinnungsröhrchen zur venösen Blutentnahme
PET
2,7 mL
75 mm
Block
Natriumzitrat
Hemogard™
Hellblau
Wird für Koagulationsstudien verwendet
13 mm