Learn More
BUCHI Vacuum Control for L-250
Artikelnummer. 30130643 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Erweiterte Vakuumsteuerung
Maximales Vakuum
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
30130643 Maximales Vakuum 1 Stück
18814171 Erweiterte Vakuumsteuerung 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 30130643
Marke: BUCHI 11080161
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
The Lyovapor™ sensors accurately track temperature and/or pressure throughout the freeze-drying process, ensuring optimized operations and facilitating accurate endpoint determination using capacitive, Pirani pressure gauges, and sample temperature probes.
  • Chose from ultimate vacuum (no control) or advanced vacuum control for process regulation and method development
Spezifikation
Typ Benchtop Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 4.5 L
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) Ambient to -105°C
Material Stainless Steel
Modell Maximales Vakuum
Steckertyp North America
Spannung 220/240 V