Learn More
Merck Vacuum Filtering Side-arm Flask
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XX1012506
136.67 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16200kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Millipore Vakuumfilterkolben mit SeitenarmDiese Kolben mit Seitenarm sind für die Verwendung in Vakuumfiltrationsverfahren mit klassischen Glasfilterhaltern konzipiert.
Dieses Element ist ein Zubehörteil für die Mikroanalyse-Glasfilterhalterkits.
Merkmale & Vorteile
- Der Seitenarm wird mit einem Schlauch mit 3/8 Zoll Innendurchmesser an die Vakuumquelle angeschlossen
- 1 l- und 4 l-Kolben nehmen perforierten Stopfen Nr. 8 auf
- 125 ml Kolben für Stopfen Nr. 5
Anwendungsbereiche: Vakuumfiltration mit klassischen Filterhaltern
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Borosilikatglas | |
1 | |
125 mL | |
4,3 cm | |
2,70 in. |
Vakuumfilterkolben, Seitenarm mit Gewinde, Schnelltrennung | |
Unsteril | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
1,7 in. | |
2,7 in. | |
68,58 mm |