Learn More
Vadadustat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483318
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483318 10 mg 10 Milligramm
16464566 100 mg 100 Milligramm
16449856 50 mg 50 Milligramm
16406047 5 mg -
16400056 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483318 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101277
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vadadustat
CAS 1000025-07-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H11ClN2O4
Menge 10 mg
Synonym PG-1016548 AKB-6548
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 306.7
Formelmasse 306.7
Reinheit (%) 99.25%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation