Learn More
Valacyclovir hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437338
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16437338 10 mg -
16413357 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16437338 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17425A
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .
Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valacyclovir hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 124832-27-5
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H21ClN6O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym Valaciclovir hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (277.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 43.33 mg/mL (120.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](C(C)C)C(OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 360.8
Formelmasse 360.8
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research