Learn More
Valbenazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493207
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493207 50 mg 50 Milligramm
16477176 100 mg -
16469717 5 mg -
16467188 10 mg -
16443546 25 mg 25 Milligramm
16430286 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16493207 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16771
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valbenazine
CAS 1025504-45-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H38N2O4
Menge 50 mg
Synonym NBI-98854
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (119.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](N)C(C)C)O[C@@H]1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(OC)C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 418.57
Formelmasse 418.57
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation