Learn More
Vandetanib, TRC
Artikelnummer. 30453602
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453602 10 mg 10 Milligramm
30456708 5 mg 5 Milligramm
30457063 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453602 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09710010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 443913-73-3
Summenformel C22 H24 Br F N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 475.35
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-[(1-methyl-4-piperidinyl)methoxy]-, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-[(1-methyl-4-piperidinyl)methoxy]-4-quinazolinamine, 4-(4-Bromo-2-fluoroanilino)-6-methoxy-7-[(1-methylpiperidin-4-yl)methoxy]quinazoline, CH 331, Caprelsa, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-(N-methylpiperidin-4-ylmethoxy)quinazolin-4-amine, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-[(1-methylpiperidin-4-yl)methoxy]quinazolin-4-amine, Vandetanib, ZD 6474, Zactima
IUPAC-Name N-(4-Bromo-2-Fluorophenyl)-6-Methoxy-7-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methoxy]Chinazolin-4-amin
SMILES COc1cc2c(Nc3ccc(Br)cc3F)ncnc2cc1OCC4CCN(C)CC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vandetanib
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24BrFN4O2/c1-28-7-5-14(6-8-28)12-30-21-11-19-16(10-20(21)29-2)22(26-13-25-19)27-18-4-3-15(23)9-17(18)24/h3-4,9-11,13-14H,5-8,12H2,1-2H3,(H,25,26,27)
Formelmasse 474.1067
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.