Learn More
Vanillinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Beschreibung
Vanillic acid is used as a flavoring agent in food. It acts as an intermediate in the production of vanillin from ferulic acid. Further, it is used in wine and vinegar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vanillinsäure wird als Aromastoff in Lebensmitteln verwendet. Sie wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Vanillin aus Ferulinsäure. Außerdem wird sie in Wein und Essig verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Vanillinsäure wird als Aromastoff in Lebensmitteln verwendet. Sie wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Vanillin aus Ferulinsäure. Außerdem wird sie in Wein und Essig verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vanillic acid |
Schmelzpunkt | 210°bis 218 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 2208364 |
Merck Index | 14,9931 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and ether. |
Formelmasse | 168.15 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 100g |