Learn More
Cole-Parmer™ Abluftfilter mit VapLock™-aktivierten Medien
Abluftfilter mit VapLock™ aktivierten Medien reduzieren schädliche chemische Emissionen und Gerüche aus Lösungsmittelbehältern
Marke: Cole-Parmer™ 12019-79
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Indikatoren zur Bestimmung des AustauschterminsServiceleistungen
Keine
Spezifikation
Lösungsmittelsicherheit | |
Aktivkohle | |
1/4 Zoll NPT(F) |
Abluftfilter, 300 g Aktivkohle, 1/4 Zoll NPT(F);1/ea | |
VapLock Lösungsmittel-Rückhaltesysteme |