Learn More
IKA™ RV 10.70 Dampfdurchführungsrohr (NS 29/32), Vapor tube(NS 29/32)
Artikelnummer. 10833771 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für alle Glaswaren
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte)
10833771 Für alle Glaswaren
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10833771 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003812200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00 €
    146.00 € / 1 Stück
    Sparen 36.00 €
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit unterschiedlichsten Glaswaren.
  • Aus Borosilikatglas.
  • Im Lieferumfang jedes RV 10er-Packs enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Für alle Glaswaren