Learn More
MedChemExpress Vapreotide
Artikelnummer. 16464977
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16464977 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16464977 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0061
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Vapreotide is a neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, with an IC50 of 330 nM.
Spezifikation
Reinheit 98.75%
CAS 103222-11-3
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 1131.37 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic)
Synonym RC160∣ BMY 41606