Learn More
Vardenafil hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498306 100 mg -
16401426 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498306 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0442A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Vardenafil hydrochloride is a selective and orally active inhibitor of phosphodiesterase-5 (PDE5), with an IC50 of 0.7 nM.
Vardenafil hydrochloride shows inhibitory towards PDE1 (180 nM), PDE6 (11 nM), PDE2, PDE3, and PDE4 (>1000 nM). Vardenafil hydrochloride competitively inhibits cyclic guanosine monophosphate (cGMP) hydrolysis and thus increases cGMP levels. Vardenafil hydrochloride can be used for the research like erectile dysfunction, hepatitis, diabetes[1]-[6].
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vardenafil hydrochloride
CAS 224785-91-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H33ClN6O4S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (190.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (190.45 mM)
SMILES CCCC1=NC(C)=C2N1N=C(C(C=C(S(=O)(N3CCN(CC)CC3)=O)C=C4)=C4OCC)NC2=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 525.06
Formelmasse 525.06
Reinheit (%) 99.48%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation