Learn More
Trajan™ GC inlet liner SGE split quartz wool for Varian
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan™ 09202101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Varian-Geräten
Spezifikation
GC-Einlass-Liner, Split-Liner mit Quarzwolle | |
72 mm | |
6.3 mm |
Je 1 | |
4 mm | |
Varian 1075/1077 |